4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12725.06 L12725.14
L12725.06EA 642 DKK
L12725.06 L12725.14
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
4-Bromo-2-ethylaniline
Purity: 97% CAS No.: 45762-41-2 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Refractive Index: 1.6020 Boiling Point: 110-112°/2mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041434
Formel: C₈H₁₀BrN
Molekylvægt: 200.08 g/mol
Kogepunkt: 110…112 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1.412
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041434
CAS-nummer: 45762-41-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III