3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L13101.06
L13101.03
L13101.06EA
2460
DKK
L13101.06
L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 13194-73-5
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 2639285
Formel:
C₇H₇Br₂N Smeltepunkt: 90…92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151806 CAS-nummer: 13194-73-5 |