4-Nonylphenylboronic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13140-100
13140-250
13140-500
13140-1
CAYM13140-100EA
410
DKK
CAYM13140-100
CAYM13140-250
CAYM13140-500
CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formel:
C₁₅H₂₅BO₂ |
MDL Number:
MFCD02093070 CAS-nummer: 256383-45-6 |