2-Chlorothioxanthone ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18131.06 A18131.14 A18131.22
A18131.06EA 495 DKK
A18131.06 A18131.14 A18131.22
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Purity: 99% CAS No.: 86-39-5 Molecular Formula: C13H7ClOS Formula Weight: 246.72 Flash Point: 91°(196°F) Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00005067
Formel: C₁₃H₇ClOS
Smeltepunkt: 151…154 °C
Flammepunkt: 91 °C (196 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005067
CAS-nummer: 86-39-5
EINECS: 201-667-2