Potassium selenocyanate 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
201980100
201980500
201982500
ACRO201980100EA
820
DKK
ACRO201980100
ACRO201980500
ACRO201982500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Formel:
CKNSe Smeltepunkt: 152…158 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011366 CAS-nummer: 3425-46-5 EINECS: 222-320-1 UN nummer: 3283 ADR: 6.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |