1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T1337-25G T1337-5G
TCIAT1337-25GEA 3890 DKK
TCIAT1337-25G TCIAT1337-5G
1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Triacetylbenzene
Formel: C₁₂H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00008741
CAS-nummer: 779-90-8
EINECS: 212-302-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2675d43313bf14c2c16e2e0a38c989a6421f71ac&vid=2675d43313bf14c2c16e2e0a38c989a6421f71ac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C