2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
L12274.06
L12274.14
L12274.06EA
219
DKK
L12274.06
L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Formel:
C₉H₁₂OS Molekylvægt: 168.25 g/mol Kogepunkt: 168…169 °C (18 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014039 CAS-nummer: 26524-88-9 |