2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22443.03 B22443.06 B22443.14
B22443.03EA 530 DKK
B22443.03 B22443.06 B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 381-98-6 Molecular Formula: C4H3F3O2 Formula Weight: 140.06 Flash Point: 82°(180°F) Melting Point: 49-51° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042424
Formel: C₄H₃F₃O₂
Smeltepunkt: 49…51 °C
Flammepunkt: 82 °C (180 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042424
CAS-nummer: 381-98-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III