1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
J64865.03
J64865.06
J64865.03EA
2170
DKK
J64865.03
J64865.06
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formel:
C₆H₁₂N₄O₂ Molekylvægt: 172.19 g/mol Smeltepunkt: 112 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00008318 CAS-nummer: 10465-78-8 EINECS: 233-951-7 |