2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0938-25ML C0938-5ML
TCIAC0938-25MLEA 1420 DKK
TCIAC0938-25ML TCIAC0938-5ML
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Formel: C₄H₉ClS
Kogepunkt: 157°C
Flammepunkt: 52°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000979
CAS-nummer: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&vid=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %