Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H31631.03
H31631.06
H31631.03EA
498
DKK
H31631.03
H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 37859-42-0
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD00226293
Formel:
C₈H₇NOS Smeltepunkt: 96…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00226293 CAS-nummer: 37859-42-0 |