Benzothiazol-2-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16648.06 A16648.14
A16648.06EA 499 DKK
A16648.06 A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 934-34-9 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.18 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00022868
Formel: C₇H₅NOS
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022868
CAS-nummer: 934-34-9
EINECS: 213-281-1