1,4-Dioxene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D2287-1G D2287-25G D2287-5G
TCIAD2287-1GEA 1180 DKK
TCIAD2287-1G TCIAD2287-25G TCIAD2287-5G
1,4-Dioxene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dioxene
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 94°C
Flammepunkt: 1°C
MDL Number: MFCD00082537
CAS-nummer: 543-75-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8e6e352e3facd546febdc796bfa9c70ed10ed27&vid=b8e6e352e3facd546febdc796bfa9c70ed10ed27&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %