Ebselen oxide
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10012298-1 10012298-5 10012298-10 10012298-25
CAYM10012298-1EA 993 DKK
CAYM10012298-1 CAYM10012298-5 CAYM10012298-10 CAYM10012298-25
Ebselen oxide
Ebselen oxide
Formel: C₁₃H₉NO₂Se
CAS-nummer: 104473-83-8