Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J64449.14
J64449.22
J64449.36
J64449.14EA
416
DKK
J64449.14
J64449.22
J64449.36
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formel:
C₇H₆NNaO₃·2H₂O Smeltepunkt: 250 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064392 CAS-nummer: 6018-19-5 EINECS: 205-091-2 |