Helmaske, X-plore® 6530
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
R55810 R55795
111-1058EA 3750 DKK
111-1058 111-1057
Helmaske, X-plore® 6530
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Fuldtdækkende ansigtsmasker
X-plore® 6530-modellen er udstyret med åndedrætsfiltre fra den omfattende Dräger X-plore® Rd40-filterserie og skiller sig dermed ud ved at være egnet til brug i en lang række anvendelser.
  • Forsegling med tredobbelt kant giver pålidelig beskyttelse og pasform, der sikrer tætning for alle ansigtsformer
  • Den komfortable fempunktssele gør produktet nemt at tage på, og forhindrer dannelse af trykpunkter
  • Forvrængningsfrit visir med 180° vinkel sikrer et stort synsfelt med et bredt panoramaudsyn
  • Visir, fremstillet af ridsefast og kemikalieresistent Triplex med