Partikel filtrerings halvmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 1440 DKK
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Partikel filtrerings halvmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Åndedrætsværn Engangsmasker Partikelmasker
X-plore® 1700-serien tilbyder modeller i alle tre EN beskyttelse klasser: FFP1, FFP2 og FFP3. Fås med eller uden CoolMax ™ udåndingsventil for reduceret udånding modstand og til undgå en ophobning af varme. Lugt modeller til at tackle ubehagelige lugte er udstyret med en yderligere aktiveret carbon lag.
  • Specielle højtydende filtermedier kombineres for at danne CoolSafe™ filtermaterialet, der sikrer et lavt niveau af udåndingsmodstand for brugere og samtidig leverer et højt niveau af filterydelse
  • Elastisk VarioFlex™ hovedrem, der gør produktet nemt at tage