Høreværn, Peltor™ Optime™ III
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H540A H540B H540P3E
111-2202EA 458 DKK
111-2202 111-1083 111-1085
Høreværn, Peltor™ Optime™ III
Høreværn Støjblokerende høreværn
Disse høreværn er udviklet til brug i miljøer med ekstremt høj støj, især miljøer, som er domineret af lavfrekvente lyde. Beskyttelsen er baseret på en teknologi med dobbelt kappe, som minimerer resonans i kabinettet, hvilket medfører maksimal højfrekvensdæmpning.
  • Brede tætningsringe fyldt med blødt plastskum for optimal pasform og lavt kontakttryk
  • Tydelig talegengivelse
  • Nem udskiftning af puder og indsatser, så de holdes hygiejnisk rene
  • Den hjelmmonterede version er designet til at passe til en bred vifte af industrielle sikkerhedshjelme
SNR: 35 dB (hovedbøjle/nakkebøjle); 34 dB (hjelmmonteret)
Certificeringer: EN 352-1:1993 (nakkebøjleversion); EN 352-3:2002 (hjelmmonteret version)
Advarsel: *Passer til alle Peltor™ hjelme, undtagen G2000