Rheniumstandard, 1,000 mg/l Re in dil. nitric acid enkeltelement standard til ICP
Leverandør: CPACHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C046.2NP.L1
C046.2NP.L25
C046.2NP.L5
ACSDC046.2NP.L1EA
2080
DKK
ACSDC046.2NP.L1
ACSDC046.2NP.L25
ACSDC046.2NP.L5
Rheniumstandard, 1,000 mg/l Re in dil. nitric acid enkeltelement standard til ICP
Standarder
Kationiske standarder
Rhenium Standards