Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 1030 DKK
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₃
Kogepunkt: 106 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,064
Flammepunkt: 96 °C (205 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001631
CAS-nummer: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5