2-Biphenylyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0503-25G I0503-5G
TCIAI0503-25GEA 2820 DKK
TCIAI0503-25G TCIAI0503-5G
2-Biphenylyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2-Biphenylyl isocyanate
Formel: C₁₃H₉NO
Kogepunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00037087
CAS-nummer: 17337-13-2
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&vid=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&prid=web&clid=SAPDAM