Acetoxyacetyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
370070050
370070250
ACRO370070050EA
338
DKK
ACRO370070050
ACRO370070250
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Formel:
C₄H₅ClO₃ Kogepunkt: 64…68 °C (25 mmHg) Flammepunkt: 71 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011535 CAS-nummer: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |