Propylenglycoldiacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P0902-25ML
P0902-500ML
TCIAP0902-25MLEA
132
DKK
TCIAP0902-25ML
TCIAP0902-500ML
Propylenglycoldiacetat ≥98.0% (by GC)
Propylenglycoldiacetat
Formel:
C₇H₁₂O₄ Kogepunkt: 186°C Smeltepunkt: -31°C Flammepunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00026201 CAS-nummer: 623-84-7 EINECS: 210-817-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |