1-Vinyl-2-pyrrolidon ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilization: Stabilised with N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
V0026-25ML V0026-500ML
TCIAV0026-25MLEA 156 DKK
TCIAV0026-25ML TCIAV0026-500ML
1-Vinyl-2-pyrrolidon ≥99.0% (by GC) stabilised
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₉NO
Molekylvægt: 111.1418 g/mol
Kogepunkt: 148°C
Flammepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003197
CAS-nummer: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33698aaa9705f88f04b37a310a220a4d5cc75060&vid=33698aaa9705f88f04b37a310a220a4d5cc75060&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Whiteor Colorless to Light yellow to Red powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %