Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
13387-100 13387-250 13387-500 13387-1
CAYM13387-100EA 347 DKK
CAYM13387-100 CAYM13387-250 CAYM13387-500 CAYM13387-1
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
Molekylvægt: 247.32 g/mol
MDL Number: MFCD00126391
CAS-nummer: 4815-36-5