9-Methylacridin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33718.MD H33718.03
H33718.MDEA 695 DKK
H33718.MD H33718.03
9-Methylacridin 96%
9-Methylacridine
Formel: C₁₄H₁₁N
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143523
CAS-nummer: 611-64-3
EINECS: 210-272-4