Phosphorylbromid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorus(V) oxybromide, Phosphorus (V) oxide bromide, Phosphoryl bromide, Phosphorus oxybromide
388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 1530 DKK
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
Phosphorylbromid 95%
Phosphorylbromid
Formel: Br₃OP
Kogepunkt: 192 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 56 °C
Massefylde: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036298
CAS-nummer: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN nummer: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %