1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P1001-25G
P1001-5G
TCIAP1001-25GEA
2060
DKK
TCIAP1001-25G
TCIAP1001-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin ≥97.0% (by GC)
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
Formel:
C₉H₁₅N Kogepunkt: 93°C Flammepunkt: 47°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00003162 CAS-nummer: 7148-07-4 EINECS: 230-463-6 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |