Natriumfluorid ≥99.99% (metals basis)

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

46912.09 46912.18
46912.09EA 946 DKK
46912.09 46912.18
Natriumfluorid ≥99.99% (metals basis)
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molekylvægt: 41.99 g/mol
Kogepunkt: 1704 °C
Smeltepunkt: 993
Massefylde: 2.78
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN nummer: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR