Pyridin-2-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0425-25G P0425-500G P0425-100G
TCIAP0425-25GEA 419 DKK
TCIAP0425-25G TCIAP0425-500G TCIAP0425-100G
Pyridin-2-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Pyridin-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Kogepunkt: 181°C
Flammepunkt: 77°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006290
CAS-nummer: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&vid=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %