2-Amino-4-phenylthiazol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
13388-500 13388-1 13388-5 13388-10
CAYM13388-500EA 473 DKK
CAYM13388-500 CAYM13388-1 CAYM13388-5 CAYM13388-10
2-Amino-4-phenylthiazol
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₈N₂S
Molekylvægt: 176.24 g/mol
MDL Number: MFCD00039680
CAS-nummer: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III