2-(Trimethylsilyl)thiazol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
T1299-1ML
T1299-5ML
TCIAT1299-1MLEA
288
DKK
TCIAT1299-1ML
TCIAT1299-5ML
2-(Trimethylsilyl)thiazol ≥95.0% (by GC)
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel:
C₆H₁₁NSSi Kogepunkt: 57°C Flammepunkt: 62°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00066274 CAS-nummer: 79265-30-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |