Nerol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0077-25ML N0077-500ML
TCIAN0077-25MLEA 140 DKK
TCIAN0077-25ML TCIAN0077-500ML
Nerol ≥98.0% (by GC)
Nerol
Formel: C₁₀H₁₈O
Kogepunkt: 226°C
Flammepunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00063204
CAS-nummer: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Merck Index: 14,06475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&vid=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %