Metylorange ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
0596-100GEA
741
DKK
0596-100G
0596-25G
Metylorange ACS
Metylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molekylvægt: 327.34 g/mol Kogepunkt: ~90 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Massefylde: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 38 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS-nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN nummer: 3143 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06127 |
Specifikationer Testresultater
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) | Pass |