1-Brom-3-methyl-2-buten ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with silver chip
B0844-25G B0844-5G
TCIAB0844-25GEA 632 DKK
TCIAB0844-25G TCIAB0844-5G
1-Brom-3-methyl-2-buten ≥90.0% (by GC) stabilised
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Formel: C₅H₉Br
Kogepunkt: 135°C
Massefylde: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: 40°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000242
CAS-nummer: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=924d08ba71465fc1a1529cf62f37fc0a70371706&vid=c478454e3ce1e9818ec7ed54fefd271ee6f65508&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %