Propagylchlorid ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
P0810-25ML
P0810-5ML
TCIAP0810-25MLEA
345
DKK
TCIAP0810-25ML
TCIAP0810-5ML
Propagylchlorid ≥97.0% (by GC)
Propagylchlorid
Formel:
C₃H₃Cl Kogepunkt: 57°C Smeltepunkt: –77 °C Massefylde: 1,0454 g/cm³ (5 °C) Flammepunkt: 19°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000980 CAS-nummer: 624-65-7 EINECS: 210-856-9 UN nummer: 3286 ADR: 3,II Merck Index: 14,07810 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |