1,8-Diiodoctan ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with copper chip
D2158-25G D2158-5G
TCIAD2158-25GEA 969 DKK
TCIAD2158-25G TCIAD2158-5G
1,8-Diiodoctan ≥95.0% (by GC) stabilised
1,8-Diiodooctane
Formel: C₈H₁₆I₂
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: 16…21 °C
Massefylde: 1,8375 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001106
CAS-nummer: 24772-63-2
EINECS: 246-456-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaa8e045abf9896908fc9c3b2046ff4f063b7d3e&vid=b4a436351bb5da480cad9fe9459aed32a3133805&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %