2-Ethylhexan-1,3-diol
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 132 DKK
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Ethylhexan-1,3-diol
2-Ethylhexan-1,3-diol
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 244°C
Smeltepunkt: –40°C
Massefylde: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00004578
CAS-nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Merck Index: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)