3,4-Dichlor-6-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-nitrotoluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-nitrobenzene
D3271-25G D3271-5G
TCIAD3271-25GEA 2670 DKK
TCIAD3271-25G TCIAD3271-5G
3,4-Dichlor-6-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlor-6-nitrotoluen
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molekylvægt: 206.03 g/mol
MDL Number: MFCD01109847
CAS-nummer: 7494-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42f93a2f4036e905dddfa169d95eede0ab04de6e&vid=42f93a2f4036e905dddfa169d95eede0ab04de6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C