Bromacetaldehyddimethylacetal 97,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
Stabilization:
K2CO3
B1097-25G
B1097-500G
B1097-100G
TCIAB1097-25GEA
140
DKK
TCIAB1097-25G
TCIAB1097-500G
TCIAB1097-100G
Bromacetaldehyddimethylacetal 97,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Bromacetaldehyddimethylacetal
Formel:
BrH₂CCH(OCH₃)₂ Molekylvægt: 169.02 g/mol Kogepunkt: 150°C Flammepunkt: 52°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000213 CAS-nummer: 7252-83-7 EINECS: 230-669-6 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |