Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
600214-5
600214-10
600214-25
CAYM600214-5EA
237
DKK
CAYM600214-5
CAYM600214-10
CAYM600214-25
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekylvægt: 95.21 g/mol Kogepunkt: 1412 Smeltepunkt: 715 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |