(S)-(+)-Epichlorhydrin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-(+)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (S)-(+)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
E0533-25G E0533-5G
TCIAE0533-25GEA 747 DKK
TCIAE0533-25G TCIAE0533-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrin ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Kogepunkt: 113 - 115 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077760
CAS-nummer: 67843-74-7
EINECS: 482-080-0
UN nummer: 2023
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e5049594662a0e0f9be4c990742dc65383fa81&vid=71aaf2806edadd3052725d5146e696e2ea1eafa5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +47.0 deg (Neat)