(R)-(-)-Epichlorhydrin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
E0581-25G
E0581-5G
TCIAE0581-25GEA
321
DKK
TCIAE0581-25G
TCIAE0581-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrin ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel:
ClCH₂CH(O)CH₂ Kogepunkt: 116°C Smeltepunkt: –48 °C Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 31°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00077759 CAS-nummer: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN nummer: 2023 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,03532 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -42.0 to -47.0 deg (neat) |