3-Fluorstyren ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
F0409-1G F0409-5G
TCIAF0409-1GEA 452 DKK
TCIAF0409-1G TCIAF0409-5G
3-Fluorstyren ≥97.0% (by GC) stabilised
3-Fluorstyren
Formel: C₈H₇F
Molekylvægt: 122.14 g/mol
Kogepunkt: 41°C
Massefylde: 1.025
Flammepunkt: 29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000341
CAS-nummer: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d16cdc45b7ce100c2960a6b4b587e9b00251b1d&vid=7d16cdc45b7ce100c2960a6b4b587e9b00251b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %