4,4'-Bi-o-toluidin stabilised analytical reagent
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4,4'-Bi-o-toluidine
Stabilization:
fugtet med vand
36689.01
36689.02
SERA36689.01EA
0
DKK
SERA36689.01
SERA36689.02
4,4'-Bi-o-toluidin stabilised analytical reagent
4,4'-Bi-o-toluidin
Formel:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ Kogepunkt: ∼361 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 129…131 °C Massefylde: ∼1,234 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014773 CAS-nummer: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09651 |