Acetal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D0455-25ML
D0455-500ML
TCIAD0455-25MLEA
132
DKK
TCIAD0455-25ML
TCIAD0455-500ML
Acetal ≥98.0% (by GC)
Acetal
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kogepunkt: 103°C Smeltepunkt: -100°C Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: -21°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009243 CAS-nummer: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN nummer: 1088 ADR: 3,II Merck Index: 14,00038 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |