2-Brom-5-methylthiophen ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Stabilization:
Stabilised with copper chip + NaHCO₃
B1540-25G
B1540-5G
TCIAB1540-25GEA
1230
DKK
TCIAB1540-25G
TCIAB1540-5G
2-Brom-5-methylthiophen ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Kogepunkt: 175°C Smeltepunkt: 58 °C Massefylde: 1,5529 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 78°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00130103 CAS-nummer: 765-58-2 EINECS: 212-151-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |