ω-Brom-4-methoxyacetophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
M1004-25G M1004-5G
TCIAM1004-25GEA 682 DKK
TCIAM1004-25G TCIAM1004-5G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon ≥98.0% (by GC)
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000201
CAS-nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a0ab86141ca9c7e80b496894bcfbc71e025792&vid=b7a0ab86141ca9c7e80b496894bcfbc71e025792&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C