Phenylacetylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
E0196-25ML
E0196-500ML
E0196-100ML
TCIAE0196-25MLEA
641
DKK
TCIAE0196-25ML
TCIAE0196-500ML
TCIAE0196-100ML
Phenylacetylen ≥98.0% (by GC)
Phenylacetylen
Formel:
C₈H₆ Kogepunkt: 142°C Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 27°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008570 CAS-nummer: 536-74-3 EINECS: 208-645-1 UN nummer: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 14,03861 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |