2,5-Dimethyl-2,4-hexadien ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
D0735-25ML D0735-500ML
TCIAD0735-25MLEA 173 DKK
TCIAD0735-25ML TCIAD0735-500ML
2,5-Dimethyl-2,4-hexadien ≥96.0% (by GC) stabilised
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 135°C
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 0,7625 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25°C
MDL Number: MFCD00008904
CAS-nummer: 764-13-6
EINECS: 212-115-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1895bdc88be843d5a70845c9eaf35f4b28c6782&vid=b1895bdc88be843d5a70845c9eaf35f4b28c6782&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %